Learn More
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 99%, ACROS Organics™
Code produit 10615711 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10615711 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10615711 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 293780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluene
Note relative au nom 99%
CAS 17823-46-0
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7BrF7
Indice de réfraction 1.4275 to 1.4295 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00075240
Quantité 5 g
Synonyme 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, p-bromoheptafluorotoluene, 4-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorobromobenzene, acmc-209ee7, 4-bromoheptafluorotoluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluoro-4-bromobenzene
Clé InChI DONVNRFILRLHJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol) 296.97
CID PubChem 626637
Poids de la formule 296.96
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquid