Learn More
4-bromo-2,3,5,6-tétrafluorobenzotrifluorure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499277 1 g 1g
11409287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21350.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17823-46-0 | C7BrF7 | 296.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17823-46-0
Formule moléculaire C7BrF7
Poids moléculaire (g/mol) 296.97
Numéro MDL MFCD00075240
Clé InChI DONVNRFILRLHJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, p-bromoheptafluorotoluene, 4-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorobromobenzene, acmc-209ee7, 4-bromoheptafluorotoluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluoro-4-bromobenzene
CID PubChem 626637
Nom IUPAC 1-Bromo-2,3,5,6-tétrafluoro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Densité 1.929
Point d’ébullition 152°C to 153°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 296.98
Pourcentage de pureté 99%