Learn More
4-bromo-2,3 -difluorophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451290 5 g 5g
11441290 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451290 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26369.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 144292-32-0 | Molecular Formula: C6H3BrF2O | Molecular Weight: 208.99 g/mol
4-Bromo-2,3-difluorophenol is used as medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-2,3-difluorophénol est utilisé comme intermédiaire médical.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144292-32-0
Formule moléculaire C6H3BrF2O
Poids moléculaire (g/mol) 208.99
Numéro MDL MFCD08061907
Clé InChI JZAVCMMYGSROJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-difluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2,3-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,3-difluoro, pubchem2477, pubchem4111, acmc-209csf, bromodifluorophenol, ksc494o1n, 2,3-difluoro 4-bromo phenol, 2.3-difluoro-4-bromo phenol
CID PubChem 10219942
Nom IUPAC 4-bromo-2,3-difluorophénol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,3-difluorophenol
Quantité 5 g
Poids de la formule 208.99
Pourcentage de pureté 97%