Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride, 97%
Code produit 11454204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454204 25 g 25g
11434204 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454204 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur A12533.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 166964-36-9
Formule moléculaire C4BrCl3O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 330.416
Numéro MDL MFCD00051664
Clé InChI NAHZODWKWDZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, acmc-20amnx, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-thiophene-3-sulfonylchloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride #
CID PubChem 519295
Nom IUPAC 4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
SMILES C1(=C(SC(=C1Br)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
Point de fusion 67°C to 71°C
Point d’ébullition 119°C to 121°C (1 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 330.44
Pourcentage de pureté 97%