Learn More
Chlorure de 4-bromo-2,5-dichlorothiophène-3-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10480554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10480554 25 g 25g
10405892 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10480554 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD09555EB
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 166964-36-9
Formule moléculaire C4BrCl3O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 330.416
Numéro MDL MFCD00051664
Clé InChI NAHZODWKWDZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, acmc-20amnx, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-thiophene-3-sulfonylchloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride #
CID PubChem 519295
Nom IUPAC Chlorure de 4-bromo-2,5-dichlorothiophène-3-sulfonyle
SMILES C1(=C(SC(=C1Br)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2, 5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Poids de la formule 330.44
Pourcentage de pureté 97%