Learn More
4-bromo-2,5 -difluorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346639 5 g 5g
11356639 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346639 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26212.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 486424-36-6 | C6H3BrF2O | 208.99 g/mol
4-Bromo-2,5-difluorophenol is used as a raw material in organic synthesis. Used in the synthesis allyloxy-based biphenyl liquid crystals with multiple lateral fluoro substituents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-2,5-difluorophénol est utilisé comme matière première en synthèse organique. Utilisé dans la synthèse de cristaux liquides de biphényle à base d’allyloxy avec de multiples substituants fluoro latéraux.
Solubilité
Soluble dans l’eau (légèrement).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 486424-36-6
Formule moléculaire C6H3BrF2O
Poids moléculaire (g/mol) 208.99
Numéro MDL MFCD04973751
Clé InChI BYZMZJIWCQTYSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2,5-difluoro-4-hydroxybenzene, 4-bromo-2,5-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,5-difluoro, acmc-20amnw, phenol,4-bromo-2,5-difluoro, 4-bromanyl-2,5-bis fluoranyl phenol, 1-hydroxy-4-bromo-2,5-difluoro-benzene
CID PubChem 7018042
Nom IUPAC 4-bromo-2,5-difluorophénol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,5-difluorophenol
Point de fusion 51°C to 53°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (slightly).
Poids de la formule 208.99
Pourcentage de pureté 99%