Learn More
4-Bromo-2,5-diméthoxybenzaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481060 25 g 25g
11471060 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11481060 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25500.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 31558-41-5 | C9H9BrO3 | 245.072 g/mol
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-2,5-diméthoxybenzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31558-41-5
Formule moléculaire C9H9BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 245.072
Numéro MDL MFCD00156964
Clé InChI BIFWGDWGCZLCHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethoxy-4-bromobenzaldehyde, pubchem2068, acmc-1aiq9, cbmicro_047429, cambridge id 6238031, 4-bromo-2,5-dimethoxy benzaldehyde, 4-bromo-2,5-dimethoxy-benzaldehyde, 4-bromanyl-2,5-dimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2,5-dimethoxy
CID PubChem 777997
Nom IUPAC 4-bromo-2,5-diméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=C(C=C1C=O)OC)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Point de fusion 132°C to 135°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 245.08
Pourcentage de pureté ≥98%