Learn More
4-bromo-2,6-dichloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482677 25 g 25g
11472677 5 g 5g
11492677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14884.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 697-88-1 | C6H4BrCl2N | 240.909 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 697-88-1
Formule moléculaire C6H4BrCl2N
Poids moléculaire (g/mol) 240.909
Numéro MDL MFCD00025162
Clé InChI NPQBZKNXJZARBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dichlorophenyl amine, 4-bromo-2,6-dichlorophenylamine, 4-bromo-2,6-dichloro-benzenamine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dichloro, 4-brom-2,6-dichloranilin, pubchem3606, acmc-1ay6t, ksc495a6h, 4-bromo-2,6-dichloro aniline
CID PubChem 69680
Nom IUPAC 4-bromo-2,6-dichloroaniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Point de fusion 85°C to 88°C
Quantité 25 g
Beilstein 2089687
Poids de la formule 240.92
Pourcentage de pureté 98%