Learn More
4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15421579
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15421579 1 g 1g
15441579 250 mg 250mg
15431579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15421579 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64386.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 156243-64-0 | C7H2BrF5 | 260.989 g/mol
It is employed in the lewis acid-promoted synthesis of unsymmetrical and highly functionalized carbazoles and dibenzofurans from biaryl triazenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse de carbazoles et de dibenzofuranes non symétriques et hautement fonctionnalisés à partir de triazènes biaryl.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver à l’écart des bases et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protège de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 156243-64-0
Formule moléculaire C7H2BrF5
Poids moléculaire (g/mol) 260.989
Numéro MDL MFCD01631616
Clé InChI QPJKIRNIIXIPIE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23450919
Nom IUPAC 5-bromo-1,3-difluoro-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)C(F)(F)F)F)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride
Couleur Incolore
Quantité 1 g
Beilstein 13252396
Synonyme 3,5-difluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl, acmc-1cioh, intermediates-zcf02186, 2,6-difluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3,5-difluoro-4-trifluoromethylbenzene, 3,5-difluoro-4-trifluoromethylbromobenzene, benzene,5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 260.99
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide