Learn More
4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is employed in the lewis acid-promoted synthesis of unsymmetrical and highly functionalized carbazoles and dibenzofurans from biaryl triazenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé dans la synthèse de carbazoles et de dibenzofuranes non symétriques et hautement fonctionnalisés à partir de triazènes biaryl.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver à l’écart des bases et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protège de la chaleur.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 13252396 |
| Synonyme | 3,5-difluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl, acmc-1cioh, intermediates-zcf02186, 2,6-difluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3,5-difluoro-4-trifluoromethylbenzene, 3,5-difluoro-4-trifluoromethylbromobenzene, benzene,5-bromo-1,3-difluoro-2-trifluoromethyl |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 260.99 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Liquide |