Learn More
Alcool 4-bromo-2,6-difluorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418178 5 g 5g
15408178 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418178 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61623.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 162744-59-4 | C7H5BrF2O | 223.017 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162744-59-4
Formule moléculaire C7H5BrF2O
Poids moléculaire (g/mol) 223.017
Numéro MDL MFCD03094461
Clé InChI LSRHFWSNUFIKER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol, 4-bromo-2,6-difluorophenyl methanol, 4-bromo-2,6-difluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-bromo-2,6-difluoro, 4-bromo-2,6-difluoro-benzenemethanol, 2,6-difluoro-4-bromobenzyl alcohol, 4-bromo-2,6-difluoro-phenyl methanol, 2,6-difluoro-4-bromo benzyl alcohol, pubchem4882, acmc-209dox
CID PubChem 2773303
Nom IUPAC (4-bromo-2,6-difluorophényl)méthanol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)CO)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Point de fusion 76°C to 81°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 223.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide