Learn More
4-Bromo-2,6-diméthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443484
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11443484 10 g 10g
11379419 25 g 25g
11459562 50 g 50g
11469562 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11443484 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10712.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 24596-19-8 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24596-19-8
Formule moléculaire C8H10BrN
Poids moléculaire (g/mol) 200.08
Numéro MDL MFCD00007826
Clé InChI QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2,6-xylidine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl, 4-bromo-2,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-5-bromo-m-xylene, 2,6-dimethyl-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 4-bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-aniline, 4-bromo-2,6-dimethylaniline, 4-bromo-2,6-dimethyl-benzenamine
CID PubChem 90549
Nom IUPAC 4-bromo-2,6-dimethylaniline
SMILES CC1=CC(Br)=CC(C)=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
Point de fusion 47°C to 52°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1936300
Point d’ébullition 120°C (0.2 mmHg)
Poids de la formule 200.08
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline