Learn More
4-Bromo-2,6-diméthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469562 250 g 250g
11443484 10 g 10g
11379419 25 g 25g
11459562 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11469562 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10712.30
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24596-19-8 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24596-19-8
Formule moléculaire C8H10BrN
Poids moléculaire (g/mol) 200.08
Numéro MDL MFCD00007826
Clé InChI QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2,6-xylidine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl, 4-bromo-2,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-5-bromo-m-xylene, 2,6-dimethyl-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 4-bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-aniline, 4-bromo-2,6-dimethylaniline, 4-bromo-2,6-dimethyl-benzenamine
CID PubChem 90549
Nom IUPAC 4-bromo-2,6-diméthylaniline
SMILES CC1=CC(Br)=CC(C)=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
Point de fusion 47°C to 52°C
Quantité 250 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1936300
Point d’ébullition 120°C (0.2 mmHg)
Poids de la formule 200.08
Pourcentage de pureté 98%