Learn More
4-bromo-2,6 diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460247 500 g 500g
11440247 25 g 25g
11450247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21669.36
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 2374-05-2 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Elle est utilisée comme agent de conservation pour les revêtements, les boues et pour contrôler la salissure microbienne dans les usines de papier, les champs pétrolifères et le traitement de cuir, et dans le traitement de l’eau contre les attaques microbiennes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2374-05-2
Formule moléculaire C8H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 201.06
Numéro MDL MFCD00002314
Clé InChI ZLVFYUORUHNMBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2,6-xylenol, phenol, 4-bromo-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-bromophenol, 2,6-xylenol, 4-bromo, pubchem9579, 2, 4-bromo, acmc-2097aq, 4-bromo-2,6 dimethylphenol, 5-bromo-2-hydroxy-m-xylene, ksc495g0d
CID PubChem 16919
Nom IUPAC 4-bromo-2,6-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,6-dimethylphenol
Point de fusion 74°C to 78°C
Odeur Phenol-like
Quantité 500 g
Beilstein 1862399
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 201.07
Pourcentage de pureté 99%