Learn More
4-Bromo-2,6-dinitrotoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11436590 5 g 5g
11426590 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11436590 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27634.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 95192-64-6 | Molecular Formula: C7H5BrN2O4 | Molecular Weight: 261.031 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95192-64-6
Formule moléculaire C7H5BrN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 261.031
Numéro MDL MFCD07357280
Clé InChI UOGCLPDKGPPDHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2,6-dinitrotoluene, 5-bromo-1,3-dinitro-2-methylbenzene, 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitro-benzene, benzene, 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitro, 2,6-dinitro-4-bromo-tolurene, 5-bromanyl-2-methyl-1,3-dinitro-benzene
CID PubChem 13443186
Nom IUPAC 5-bromo-2-méthyl-1,3-dinitrobenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Point de fusion 86°C to 89°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 261.03
Pourcentage de pureté 97%