Learn More
4-Bromo-2,6-xylidine, TRC
Code produit 30337101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337101 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337101 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68922525G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine
CAS 24596-19-8
Formule moléculaire C8 H10 Br N
Quantité 25 g
Synonyme Benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-, 2,6-Xylidine, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 2,6-Dimethyl-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-Bromo-2,6-xylidine, NSC 227944
Formule InChI InChI=1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3
SMILES Cc1cc(Br)cc(C)c1N
Nom IUPAC 4-bromo-2,6-diméthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 200.076
Poids de la formule 198.9997