Learn More
4-bromo-2-chloro-1-fluorobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468647
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11468647 5 g -
11478647 25 g 25g
11488647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19782.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 60811-21-4 | C6H3BrClF | 209.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60811-21-4
Formule moléculaire C6H3BrClF
Poids moléculaire (g/mol) 209.44
Numéro MDL MFCD00051794
Clé InChI CJTIWGBQCVYTQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-3-chloro-4-fluorobenzene, 3-chloro-4-fluorobromobenzene, 4-bromo-2-chlorofluorobenzene, 3-chloro-4-fluorobenzene bromide, 4-bromo-2-chloro-fluorobenzene, 4-bromo-2-chloro-1-fluoro-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-fluoro, pubchem2169, acmc-209mma, ksc493o4n
CID PubChem 3543065
Nom IUPAC 4-bromo-2-chloro-1-fluorobenzène
SMILES FC1=C(Cl)C=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene
Point d’ébullition 188°C to 190°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 2206652
Poids de la formule 209.45
Pourcentage de pureté ≥98%