Learn More
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469727
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469727 5 g 5g
11459727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22185.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31928-47-9 | C6H3BrClI | 317.348 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31928-47-9
Formule moléculaire C6H3BrClI
Poids moléculaire (g/mol) 317.348
Numéro MDL MFCD00079709
Clé InChI OHHKQBZOURGNLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-chloroiodobenzene, 1-bromo-3-chloro-4-iodobenzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-iodo, buttpark 34\07-78, 4-bromo-2-chloro-1-iodo-benzene, pubchem3592, acmc-1cp6y, 3-chloro-4-iodobromobenzene, ksc493m0p, 4-bromo-2-chloro-iodobenzene
CID PubChem 2735547
Nom IUPAC 4-bromo-2-chloro-1-iodobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Point de fusion 33°C to 35°C
Point d’ébullition 103°C to 105°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.6722
Quantité 5 g
Beilstein 2435075
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 317.36
Pourcentage de pureté 97%