Learn More
4-bromo-2-chloro-6 -méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11303256 5 g -
11313256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11303256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12590.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 30273-42-8 | C7H7BrClN | 220.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30273-42-8
Formule moléculaire C7H7BrClN
Poids moléculaire (g/mol) 220.49
Numéro MDL MFCD00041432
Clé InChI DIXGIKZIIZRFKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-chloro-6-methyl-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-2-chloro-6-methyl, pubchem23742, acmc-20a53i, 4-bromo-6-chloro-o-toluidine, 2-amino-5-bromo-3-chlorotoluene, 4-bromo-2-chloro-6-methyl-aniline, 4-bromo-6-chloro-2-methylphenylamine, 4-bromo-2-chloro-6-methylphenylamine, benzenamine,4-bromo-2-chloro-6-methyl
CID PubChem 2769626
Nom IUPAC 4-bromo-2-chloro-6-méthylaniline
SMILES CC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline
Point de fusion 37°C to 40°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2717133
Poids de la formule 220.5
Pourcentage de pureté 98%