Learn More
4-bromo-2-chloro-N-methylaniline, TRC
Code produit 30179855
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179855 25 mg 25mg
30180244 100 mg 100mg
30180210 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179855 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB59384025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 944131-95-7
Formule moléculaire C7 H7 Br Cl N
Poids moléculaire (g/mol) 220.494
Nom IUPAC 4-bromo-2-chloro-N-methylaniline
SMILES CNc1ccc(Br)cc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-bromo-2-chloro-N-methylaniline
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H7BrClN/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4,10H,1H3
Poids de la formule 218.945