Learn More
4-bromo-2-chloroaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483458 250 g 250g
11463458 10 g 10g
11473458 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17859.30
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 38762-41-3 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38762-41-3
Formule moléculaire C6H5BrClN
Poids moléculaire (g/mol) 206.467
Numéro MDL MFCD00007660
Clé InChI INMZDDDQLHKGPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-bromoaniline, 4-bromo-2-chloro-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chloro-aniline, 4-bromo-2-chlorophenylamine, 4-bromo-6-chloroaniline, 4-bromo-2-chlorobenzenamine, zlchem 546, pubchem3578, 2-chloro4-bromoaniline
CID PubChem 610169
Nom IUPAC 4-bromo-2-chloroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-chloroaniline
Point de fusion 68°C to 72°C
Quantité 250 g
Beilstein 3117740
Poids de la formule 206.47
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-2-chloroaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-2-chloroaniline