Learn More
4-bromo-2-chloroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10448740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10448740 10 g 10g
10721441 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10448740 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 167480100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 38762-41-3 | C6H5BrClN | 206.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38762-41-3
Formule moléculaire C6H5BrClN
Poids moléculaire (g/mol) 206.47
Numéro MDL MFCD00007660
Clé InChI INMZDDDQLHKGPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-bromoaniline, 4-bromo-2-chloro-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chloro-aniline, 4-bromo-2-chlorophenylamine, 4-bromo-6-chloroaniline, 4-bromo-2-chlorobenzenamine, zlchem 546, pubchem3578, 2-chloro4-bromoaniline
CID PubChem 610169
Nom IUPAC 4-bromo-2-chloroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-chloroaniline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 67°C to 70°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3(Cl)NH2
Quantité 10 g
Beilstein 12, 652
Poids de la formule 206.47
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-2-chloroaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.