Learn More
Chlorure de 4-bromo-2-chlorobenzènesulfonyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461397
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461397 100 g 100g
11441397 5 g 5g
11451397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24913.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 351003-52-6 | C6H3BrCl2O2S | 289.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 351003-52-6
Formule moléculaire C6H3BrCl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 289.95
Numéro MDL MFCD03094630
Clé InChI OECYEHWJPRPCOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-bromo-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem11732, 4-bromo-2-chloro-benzenesulfonyl chloride, acmc-1ag54, ksc221s9p
CID PubChem 2734766
Nom IUPAC 4-bromo-2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES ClC1=CC(Br)=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 76°C to 81°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 289.96
Pourcentage de pureté 96%