Learn More
4-bromo-2-chlorobenzonitrile, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-chlorobenzonitrile |
| Point de fusion | 67°C to 72°C |
| Point d’ébullition | 142°C to 143°C (10 mmHg) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3439 |
| Beilstein | 3240885 |
| Poids de la formule | 216.47 |
| Pourcentage de pureté | 96% |