Learn More
4-bromo-2-chlorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496546 50 g 50g
11486546 10 g 10g
11406556 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24803.18
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3964-56-5 | C6H4BrClO | 207.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3964-56-5
Formule moléculaire C6H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 207.45
Numéro MDL MFCD00002166
Clé InChI VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
CID PubChem 19859
ChEBI CHEBI:38852
Nom IUPAC 4-bromo-2-chlorophénol
SMILES OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-chlorophenol
Point de fusion 47°C to 50°C
Point d’ébullition 232°C to 235°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 50 g
Beilstein 2042867
Poids de la formule 207.46
Pourcentage de pureté 98%