Learn More
4-bromo-2-chlorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10523161 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10523161 100 g Flacon en verre 100g
10433975 5 g Flacon en verre 5g
10448320 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10523161 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173531000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3964-56-5 | C6H4BrClO | 207.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3964-56-5
Formule moléculaire C6H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 207.45
Numéro MDL MFCD00002166
Clé InChI VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
CID PubChem 19859
ChEBI CHEBI:38852
Nom IUPAC 4-bromo-2-chlorophénol
SMILES OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-chlorophenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 47°C to 51°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 232°C to 235°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3(Cl)OH
Quantité 100 g
Beilstein 06, II, 187
Poids de la formule 207.45
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Masse à faible fusion ou aiguilles cristallines, poudre et morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-2-chlorophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.