Learn More
4-Bromo-2-chlorophénol, TRC
Code produit 30341069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341069 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341069 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6841585G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-chlorophenol
CAS 3964-56-5
Formule moléculaire C6 H4 Br Cl O
Quantité 5 g
Synonyme 4-Bromo-2-chlorophenol, 2-Chloro-4-bromophenol
Formule InChI InChI=1S/C6H4BrClO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
SMILES Oc1ccc(Br)cc1Cl
Nom IUPAC 4-bromo-2-chlorophénol
Poids moléculaire (g/mol) 207.45
Poids de la formule 205.9134