Learn More
4-Bromo-2-chlorotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475966 25 g 25g
11485966 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22293.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 89794-02-5 | Molecular Formula: C7H6BrCl | Molecular Weight: 205.479 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89794-02-5
Formule moléculaire C7H6BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 205.479
Numéro MDL MFCD00060651
Clé InChI LIFMTDJMLRECMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-chlorotoluene, 2-chloro-4-bromotoluene, 4-bromo-2-chloro toluene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl, 4-bromo-chlorotoluene, pubchem3603, 4-bromo-2chlorotoluene, 2-chloro 4-bromo toluene, acmc-209r2x
CID PubChem 2735554
Nom IUPAC 4-bromo-2-chloro-1-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-chlorotoluene
Densité 1.538
Quantité 25 g
Indice de réfraction 1.5735
Beilstein 3234853
Point d’ébullition 212°C
Poids de la formule 205.48
Pourcentage de pureté 98%