Learn More
4-bromo-2-cyanopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15497367
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15497367 1 g 1g
15407377 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15497367 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H34424.03
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 62150-45-2 | Molecular Formula: C6H3BrN2 | Molecular Weight: 183.008 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62150-45-2
Formule moléculaire C6H3BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 183.008
Numéro MDL MFCD04065805
Clé InChI CZXDCTUSFIKLIJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 693283
Nom IUPAC 4-bromopyridine-2-carbonitrile
SMILES C1=CN=C(C=C1Br)C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-cyanopyridine
Point de fusion 87°C to 91°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Synonyme 4-bromo-2-cyanopyridine, 4-bromopicolinonitrile, 4-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 4-bromo, 2-cyano-4-bromopyridine, 4-bromo-2-pyridinecarbonitrile, pubchem23829, 4-bromo-2-cyano-pyridine, 2-pyridinecarbonitrile,4-bromo, abbypharma ap-17-5586
Poids de la formule 183.01
Pourcentage de pureté 97%