Learn More
4-Bromo-2-éthyl-1-fluorobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-ethyl-1-fluorobenzene |
| CAS | 627463-25-6 |
| Formule moléculaire | C8H8FBr |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8BrF/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cc(Br)ccc1F |
| Nom IUPAC | 4-bromo-2-éthyl-1-fluorobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.05 |
| Poids de la formule | 201.9793 |