Learn More
4-Bromo--éthyl--iodobenzène,2-éthyl-1-iodobenzène, 97 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430531
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430531 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11430531 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20052.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175278-30-5
Formule moléculaire C8H8BrI
Poids moléculaire (g/mol) 310.96
Numéro MDL MFCD00221458
Clé InChI JWKQXPHYKRQLEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2761396
Nom IUPAC 4-bromo-2-éthyl-1-iodobenzène
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)Br)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-ethyl-1-iodobenzene
Note relative au nom stabilized with copper
Point d’ébullition 84°C to 86°C (0.4 mmHg)
Quantité 10 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 4-bromo-2-ethyliodobenzene, benzene,4-bromo-2-ethyl-1-iodo, benzene, 4-bromo-2-ethyl-1-iodo, 4-bromo-2-ethyl-1-iodo-benzene, pubchem3773, acmc-1c9j2, 4-bromo-2-ethyl-iodobenzene, 1-iodo-2-ethyl-4-bromobenzene, 4-bromo-2-ethyl-1-iodobenzene, 4-bromanyl-2-ethyl-1-iodanyl-benzene
Poids de la formule 310.97
Pourcentage de pureté 97%