Learn More
4-bromo-2-éthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11363336 5 g 5g
11373336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12725.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 45762-41-2 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 45762-41-2
Formule moléculaire C8H10BrN
Poids moléculaire (g/mol) 200.079
Numéro MDL MFCD00041434
Clé InChI LGOZNQPHTIGMQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 4-bromo-2-ethyl, 2-ethyl-4-bromoaniline, acmc-20amnq, pubchem23174, 4-bromo-2-ethyl-aniline, 4-bromo-2-ethylbenzenamine, 4-bromo-2-ethylphenylamine, 4-bromanyl-2-ethyl-aniline, 4-bromo-2-ethylaniline
CID PubChem 2801283
Nom IUPAC 4-bromo-2-éthylaniline
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-ethylaniline
Densité 1.412
Point d’ébullition 110°C to 112°C (2 mmHg)
Indice de réfraction 1.602
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2802710
Poids de la formule 200.08
Pourcentage de pureté 97%