Learn More
4-bromo-2-fluoro-1-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11472598 25 g 25g
11482598 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11472598 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15884.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 105931-73-5 | C6H3BrFI | 300.90 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105931-73-5
Formule moléculaire C6H3BrFI
Poids moléculaire (g/mol) 300.90
Numéro MDL MFCD00010608
Clé InChI XRMZKCQCINEBEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-3-fluoro-4-iodobenzene, 3-fluoro-4-iodobromobenzene, 2-fluoro-4-bromoiodobenzene, 4-bromo-2-fluoroiodobenzene, 4-bromo-2-fluoro-1-iodo-benzene, benzene, 4-bromo-2-fluoro-1-iodo, pubchem3232, acmc-2098hz, 2-fluoro-4-bromo iodobenzene, 3-fluoro-4-iodo-bromobenzene
CID PubChem 2724516
Nom IUPAC 4-bromo-2-fluoro-1-iodobenzène
SMILES FC1=C(I)C=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
Point de fusion 46°C to 50°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 4740250
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 300.9
Pourcentage de pureté 98%