Learn More
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11315245 1 g -
11305245 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11315245 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31727.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 104460-70-0 | C7H4BrF4N | 258.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
4-Bromo-2 -fluoro-5 -(trifluorométhyl)aniline a un effet antimicrobien.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104460-70-0
Formule moléculaire C7H4BrF4N
Poids moléculaire (g/mol) 258.01
Numéro MDL MFCD04973757
Clé InChI UYVDMCXPDGRLEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl, benzenamine,4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl, acmc-209ygd, 4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylamine, 4-bromanyl-2-fluoranyl-5-trifluoromethyl aniline
CID PubChem 7018046
Nom IUPAC 4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=C(F)C=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Point de fusion 30°C to 41°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 258.01
Pourcentage de pureté 97%