Learn More
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15483887 5 g 5g
15493887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30220.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 74266-66-3 | C7H5BrFNO3 | 250.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74266-66-3
Formule moléculaire C7H5BrFNO3
Poids moléculaire (g/mol) 250.02
Numéro MDL MFCD00013374
Clé InChI CVCAYLYLJKBSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-fluoro-6-nitroanisole, 5-bromo-3-fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-bromo-1-fluoro-2-methoxy-3-nitro-benzene, benzene, 5-bromo-1-fluoro-2-methoxy-3-nitro, 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophenyl methyl ether, timtec-bb sbb005948, acmc-20amnn, pubchem4134, 4-bromo-2-fluoro-6-nitroanisol
CID PubChem 557159
Nom IUPAC 5-bromo-1-fluoro-2-methoxy-3-nitrobenzene
SMILES COC1=C(F)C=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Point de fusion 53°C to 56°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 250.02
Pourcentage de pureté 97%