Learn More
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15484837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484837 1 g 1g
15494837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32153.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 320-76-3 | C6H3BrFNO3 | 236.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 320-76-3
Formule moléculaire C6H3BrFNO3
Poids moléculaire (g/mol) 236.00
Numéro MDL MFCD00013372
Clé InChI ACQVEWFMUBXEMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophenol, synquest 4654-b-46, phenol, 4-bromo-2-fluoro-6-nitro, 4-bromo-2-fluoro-6-nitro-phenol, pubchem2842, acmc-209xa8, 4-bromo-2-fluoro 6-nitrophenol, 4-bromo-6-fluoro-2-nitrophenol, 2-fluoro-4-bromo-6-nitro-phenol, phenol,4-bromo-2-fluoro-6-nitro
CID PubChem 688116
Nom IUPAC 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophénol
SMILES OC1=C(F)C=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
Quantité 1 g
Poids de la formule 236
Pourcentage de pureté 98%