Learn More
4-Bromo-2-fluoro-N-méthylbenzamide, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide |
| CAS | 749927-69-3 |
| Formule moléculaire | C8H7BrFNO |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Enzalutamide Impurity 62 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7BrFNO/c1-11-8(12)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CNC(=O)c1ccc(Br)cc1F |
| Nom IUPAC | 4-bromo-2-fluoro-N-méthylbenzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 232.05 |
| Poids de la formule | 230.9695 |