Learn More
4-Bromo-2-fluoro-N-méthylbenzamide, TRC
Code produit 30345134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345134 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345134 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB685055250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
CAS 749927-69-3
Formule moléculaire C8H7BrFNO
Quantité 250 mg
Synonyme Enzalutamide Impurity 62
Formule InChI InChI=1S/C8H7BrFNO/c1-11-8(12)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
SMILES CNC(=O)c1ccc(Br)cc1F
Nom IUPAC 4-bromo-2-fluoro-N-méthylbenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 232.05
Poids de la formule 230.9695