Learn More
4’-bromo-2’-fluoroacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488698 5 g 5g
15498698 250 mg 250mg
15478698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62127.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 625446-22-2 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625446-22-2
Formule moléculaire C8H6BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 217.037
Numéro MDL MFCD03411551
Clé InChI ASKFCSCYGAFWAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 4-bromo-2-fluoroacetophenone, 4'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-4-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromo-2-fluorobenzene, ethanone, 1-4-bromo-2-fluorophenyl, 2-fluoro-4-bromoacetophenone, 1-4-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, acmc-209n4s, ksc352o4j
CID PubChem 21938581
Nom IUPAC 1-(4-bromo-2-fluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Quantité 5 g
Poids de la formule 217.04
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide