Learn More
Chlorure de 4-bromo-2-fluorobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride |
| Point de fusion | 63°C to 66°C |
| Point d’ébullition | 84°C (0.5 mmHg) |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 273.51 |
| Pourcentage de pureté | 98% |