Learn More
4-bromo-2-fluorobenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404414 5 g 5g
11494404 1 g 1g
11414414 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404414 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13086.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 105942-08-3 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile is used as a OLED intermediate, Pharmaceutical, electronic and chemical intermediate. It is used in the synthesis of heterocycles and liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-2-fluorobenzonitrile est utilisé comme intermédiaire OLED, intermédiaire pharmaceutique, électronique et chimique. Il est utilisé dans la synthèse d’hétérocycles et de cristaux liquides.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105942-08-3
Formule moléculaire C7H3BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 200.01
Numéro MDL MFCD00143264
Clé InChI HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
CID PubChem 736029
Nom IUPAC 4-bromo-2-fluorobenzonitrile
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Point de fusion 69°C to 72°C
Point d’ébullition 238°C to 239°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 4231143
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 200.01
Pourcentage de pureté 99%