Learn More
4-Bromo-2-fluorophénol, 97 +, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469732 100 g 100g
11449732 5 g 5g
11459732 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469732 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10804.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2105-94-4 | C6H4BrFO | 191.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2105-94-4
Formule moléculaire C6H4BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 191.00
Numéro MDL MFCD00011722
Clé InChI RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene
CID PubChem 2724981
Nom IUPAC 4-bromo-2-fluorophénol
SMILES OC1=CC=C(Br)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-fluorophenol
Densité 1.744
Point d’ébullition 82°C to 83°C (10 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.566
Quantité 100 g
Beilstein 1861281
Poids de la formule 191
Pourcentage de pureté ≥97%