Learn More
4-Bromo-2-furaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13488658 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13488658 1 g 1g
13498658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13488658 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449440010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 21921-76-6 | C5H3BrO2 | 174.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21921-76-6
Formule moléculaire C5H3BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 174.98
Clé InChI MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-furaldehyde, 4-bromofurfural, 4-bromo-2-formylfuran, 4-bromo-2-furancarbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromo-furfural, 4-bromofuraldehyde, zlchem 82, pubchem3545, acmc-209fpi
CID PubChem 2757010
Nom IUPAC 4-bromofurane-2-carbaldéhyde
SMILES C1=C(OC=C1Br)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-furaldehyde
Point de fusion 53°C to 54°C
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 174.98
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-2-furaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.