Learn More
4’-Bromo-2’-hydroxy-5’-méthylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462240 5 g 5g
11452240 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462240 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29125.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1020253-81-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1020253-81-9
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.073
Numéro MDL MFCD08273792
Clé InChI BPQABGQSVOUODJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl ethanone, 2-acetyl-4-methyl-5-bromophenol, 4'-bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene, 4'-bromo-2'-hydroxy-5'-methyl acetophenone
CID PubChem 42553093
Nom IUPAC 1-(4-bromo-2-hydroxy-5-méthylphényl)éthanone
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone
Point de fusion 86°C to 89°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 229.07
Pourcentage de pureté 97%