Learn More
4’-bromo-2 ’-hydroxyacétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4′-bromo-2′-hydroxyacétophénone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 215.04 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Solide |