Learn More
4-bromo-2-hydroxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444747 1 g 1g
15464747 250 mg 250mg
15454747 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15444747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32067.03
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 36953-37-4 | C5H4BrNO | 173.997 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36953-37-4
Formule moléculaire C5H4BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 173.997
Numéro MDL MFCD00234041
Clé InChI SSLMGOKTIUIZLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-hydroxypyridine, 4-bromopyridin-2-ol, 4-bromopyridin-2 1h-one, 4-bromo-2-pyridinol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-bromo-2 1h-pyridinone, 4-bromo-2-pyridone, 4-bromo-2-hydroxy pyridine, 2-hydroxy-4-bromopyridine, 2 1h-pyridinone, 4-bromo
CID PubChem 817115
Nom IUPAC 4-bromo-1H-pyridine-2-one
SMILES C1=CNC(=O)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-hydroxypyridine
Point de fusion 201°C to 204°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 174
Pourcentage de pureté 97%