Learn More
4-bromo-2-iodoaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10451304 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10451304 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10451304 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397910050
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-iodoaniline
CAS 66416-72-6
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69°C to 72°C
Couleur Gris à violet
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H5BrIN
Formule linéaire BrC6H3(I)NH2
Numéro MDL MFCD02093764
Quantité 5 g
Synonyme 4-bromo-2-iodo-phenylamine, 4-bromo-2-iodobenzenamine, 2-iodo-4-bromoaniline, benzenamine,4-bromo-2-iodo, benzenamine, 4-bromo-2-iodo, pubchem3784, acmc-1b9hb, 4-bromo-2-iodophenylamine, asischem t54343, 4-bromo-2-iodo-benzenamine
Clé InChI HHTYEQWCHQEJNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)I)N
Nom IUPAC 4-bromo-2-iodoaniline
Poids moléculaire (g/mol) 297.91
CID PubChem 823934
Poids de la formule 297.91
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-2-iodoaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.