Learn More
4-bromo-2-méthoxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477998 5 g 5g
15467998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61454.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 59557-91-4 | Molecular Formula: C7H8BrNO | Molecular Weight: 202.051 g/mol
4-Bromo-2-methoxyaniline is used as a reagent in the synthesis of 3,5-diamino-1,2,4-triazole ureas as potent anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitors. It is also used as a reagent in the synthesis of chroman-3-amides as potent Rho kinase inhibitors. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Le bromo-2 -méthoxyaniline est utilisé comme réactif dans la synthèse de 3,5-diamino-1,2,4 -triazole urées comme inhibiteurs puissants de la kinase du lymphome anaplasique (ALK). Il est également utilisé comme réactif dans la synthèse de chroman-3-amides comme inhibiteurs puissants de la Rho kinase. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59557-91-4
Formule moléculaire C7H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 202.051
Numéro MDL MFCD01204266
Clé InChI WRFYIYOXJWKONR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-5-bromoanisole, 4-bromo-o-anisidine, 4-bromo-2-methoxyphenylamine, 4-bromo-2-methoxy-aniline, 2-methoxy-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-methoxy, pubchem2258, acmc-209meb, 4-bromo-2-methoxy aniline
CID PubChem 459257
Nom IUPAC 4-bromo-2-méthoxyaniline
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methoxyaniline
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 202.05
Pourcentage de pureté 98%