Learn More
4-bromo-2-méthyl-6-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456867 25 g 25g
11436867 1 g 1g
11446867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11456867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14319.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 77811-44-0 | C7H7BrN2O2 | 231.049 g/mol
It is used in the design and synthesis of CK2 inhibitors and in the docking studies of novel telmisartan-glitazone hybrid analogs for the treatment of metabolic syndrome.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la conception et la synthèse d’inhibuteurs du CK2 et dans les études d’amarrage de nouveaux analogues hybrides de telmisartan-glitazone pour le traitement du syndrome métabolique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau et soluble dans le méthanol chaud.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77811-44-0
Formule moléculaire C7H7BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 231.049
Numéro MDL MFCD00052919
Clé InChI ZXFVKFUXKFPUQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-methyl-6-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-methyl-6-nitrobenzenamine, 2-amino-5-bromo-3-nitrotoluene, 4-bromo-6-nitro-o-toluidine, benzenamine, 4-bromo-2-methyl-6-nitro, 4-bromo-2-methyl-6-nitrophenylamine, 4-bromo-2-methyl-6-nitro-aniline, pubchem3813, acmc-1bg8u, ksc496e7t
CID PubChem 522679
Nom IUPAC 4-Bromo-2-méthyl-6-nitroaniline
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)[N+](=O)[O-])Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Point de fusion 143°C to 147°C
Quantité 25 g
Beilstein 3530524
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water and soluble in hot methanol.
Poids de la formule 231.06
Pourcentage de pureté 97%