Learn More
4-Bromo-2-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11432977 25 g 25g
11442977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15543.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 583-75-5 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-75-5
Formule moléculaire C7H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 186.05
Numéro MDL MFCD00007825
Clé InChI PCHYYOCUCGCSBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-bromotoluene, 4-bromo-o-toluidine, 2-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-methyl, o-toluidine, 4-bromo, 4-bromo-2-methyl-phenylamine, 4-bromo-2-methylbenzenamine, 5-bromo-2-aminotoluene, 1-amino-4-bromo-2-methylbenzene, 4-bromo-2-methylbenenamine
CID PubChem 11423
Nom IUPAC 4-bromo-2-méthylaniline
SMILES CC1=CC(Br)=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methylaniline
Point de fusion 56°C to 60°C
Point d’ébullition 240°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 636521
Poids de la formule 186.06
Pourcentage de pureté 98%